Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen
Verhindern das Durchdrücken des Septums sowie zu starkes bzw. zu schwaches Festziehen. Dank des integrierten AVCS garantieren diese 9-mm-Schraubverschlüsse stets eine optimale, gleichbleibende Versiegelung.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-673
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13131763
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Verhindern das Durchdrücken des Septums sowie zu starkes bzw. zu schwaches Festziehen. Die AVCS-Technologie (Advanced Vial Closure System), die in Thermo Scientific™ 9-mm-Schraubverschlüssen und Septen für Autosamplerfläschchen integriert ist, sorgt stets für eine optimale, gleichbleibende Versiegelung. Mit nur einer Drehung lassen sie sich bequem anbringen und entfernen und bieten eine kostengünstige Alternative zu Verschlusskappen mit verklebten Septa. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Bereits montierte Verschlusskappen mit Septum sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung.
  • Kompatibel zu allen Target DP Vials
  • Bequemes Aufsetzen und Abnehmen mit nur einer halben Umdrehung
  • Verbund-Verschlusskappen besitzen ein PTFE/Silikon-Septum, das elektrolytisch mit der Verschlusskappe verbunden wurde. Hierdurch wird ein Durchdrücken des Septums bei Verwendung von Nadeln mit stumpfer Spitze in Highspeed-Autosamplern verringert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Natural/Clear
6 mm
PTFE, Silicone, Polypropylene
Bonded PTFE/Silicone
1.2 mm
9 mm
9mm Open Top Short Screw Cap, 6mm hole
Pink, Clear
2 mL
100
Schraube
9 mm Screw Thread Vials
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 9-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen > 9mm Pink Screw Cap Bonded and prefitted with Natural PTFE/White Silicone, 9-425, 100/pk
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.