Learn More
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Thread Caps and Septa
Prevent septa push through and over- and under-tightening. With AVCS built into these 9 mm screw caps you will get an optimal, consistent seal every time.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-671
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13111763
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Prevent septa push through and over- and under-tightening. With Advanced Vial Closure System (AVCS) technology built into 9 mm Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Caps and Septa you will get an optimal, consistent seal every time. With just one turn, they offer easy-on, easy-off convenience, and are a cost effective alternative to caps with bonded septa. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
  • Bereits montierte Verschlusskappen mit Septum sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung.
  • Kompatibel zu allen Target DP Vials
  • Bequemes Aufsetzen und Abnehmen mit nur einer halben Umdrehung
  • Verbund-Verschlusskappen besitzen ein PTFE/Silikon-Septum, das elektrolytisch mit der Verschlusskappe verbunden wurde. Hierdurch wird ein Durchdrücken des Septums bei Verwendung von Nadeln mit stumpfer Spitze in Highspeed-Autosamplern verringert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
9 mm oben offener Schraubverschluss, kurzes Gewinde, 6-mm-Öffnung
Rosa, Rot, Weiß
2 ml
Surestop
1,0 mm
9 mm
6 mm
Polypropylen
Rotes PTFE/weißes Silikon
100/Packung
Oben offener Schraubverschluss
9-mm-Fläschchen mit Schraubgewinde
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Thread Caps and Septa > 9 mm pinkfarbener Schraubverschluss, vormontiert mit rotem PTFE/weißem Silikon, 9-425, 100/Packung