Learn More
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Thread Caps and Septa
Prevent septa push through and over- and under-tightening. With AVCS built into these 9 mm screw caps you will get an optimal, consistent seal every time.
Marke:  Thermo Scientific™ 9-SCJ(W)-ST101
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10549732
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
9-mm-Kurzer Schraubverschluss mit integraler Polypropylen-Membran
HDPE
500/Packung
Schraubkappe, oben offen
9-mm-Fläschchen mit Schraubgewinde
Weiß, Blau
Blaues Silikon/PTFE
1,0 mm
9 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Thread Caps and Septa > Flansch mit vormontiertem Weichsilikon/PTFE-Liner; Weiß