Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Einsätze für Autosampler
Klarglas- oder Polypropyleneinsätze für 9-mm-Autosamplerfläschchen in HPLC- und GC-Systemen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen mit 160 μl bis 3,5 ml Nutzvolumen erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ C4010-630P
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12133771
  • 34.66 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
Klarglas- oder Polypropyleneinsätze für 9-mm-Autosamplerfläschchen in HPLC- und GC-Systemen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen mit 160 μl bis 3,5 ml Nutzvolumen erhältlich.
  • Pulled-Point-Einsätze als wirtschaftliche Alternative für unkritische Anwendungen
  • Nominaler Außendurchmesser von 6 mm für Target Fläschchen mit weiter Öffnung
Kann verwendet werden mit:
  • Target LoVial Fläschchen mit weiter Öffnung
  • Snap-It™ Schnappverschluss-Fläschchen mit weiter Öffnung
  • Target DP™ Fläschchen
  • Target Fläschchen mit weiter Öffnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
300 µl-Polyspring-Einsatz
Durchsichtig
Polypropylen
Polyspring Insert
<2 μl
325 μl
100
Einsatz für Autosampler-Fläschchen
National 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss
6 mm
6 mm
325 μl
Präzisionsgeformte Spitze mit Polyspring
Konisch
30 mm
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
250 μl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 9-mm-Einsätze für Autosampler > 200 μl Polyspring, konischer Polypropyleneinsatz
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.