Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit montierten 9-mm-Klarglasfläschchen
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Es enthält 100 Klarglasfläschchen, vormontiert mit 100 Gewindekappen und Septa.
Marke:  Thermo Scientific™ C5000-186
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15216593
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Blau
12 mm
Glas, PTFE, Silikon
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
100
2 ml
Schraubverschluss (oben offen, 6-mm-Öffnung)
Komfortkit mit montierten Schraubverschlussfläschchen, AVCS
Nein
Kit mit montierten AVCS
Transparent
No
Fläschchen: C4000-1, Verschluss: C5000-53B
Surestop
Polypropylen
32 mm
9 mm
9 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit montierten 9-mm-Klarglasfläschchen > Septen aus PTFE/Silikon/PTFE, 2,0 ml, transparent, blaue Kappe
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.