Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit montierten 9-mm-Braunglasfläschchen
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Es enthält 100 Braunglasfläschchen, vormontiert mit 100 Gewindekappen und Septa.
48.65 CHF - 64.97 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe | Blau |
---|---|
Beschreibung | Kit mit montierten AVCS |
Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
Farbe | Bernsteinfarben |
Anzahl pro Packung | 100 |
Produktcode | Marke | Septum | Vorgeschlitzt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Septum | Vorgeschlitzt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15286583
|
Thermo Scientific™
C5000-182W |
PTFE/Gummi | No | N/A | ||||||
15206593
|
Thermo Scientific™
C5000-184W |
PTFE/Gummi | Ja | N/A | ||||||
15246593
|
Thermo Scientific™
C5000-188W |
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | No | N/A | ||||||
15266593
|
Thermo Scientific™
C5000-194W |
Rotes PTFE/weißes Silikon | No | N/A | ||||||
15286593
|
Thermo Scientific™
C5000-196W |
Blaues PTFE/weißes Silikon | Ja | N/A | ||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 9 mm-Braunglasfläschchen (montiert) sparen Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren das Kontaminationsrisiko. Jedes Kit enthält 100 Braunglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa. Das Kit ist in einer praktischen Aufbewahrungsbox mit durchsichtigem Deckel oder in kostengünstigen Polybeuteln verpackt. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Spezifikation
Blau | |
12 mm | |
100 | |
2 ml | |
Schraubverschluss (oben offen, 6-mm-Öffnung) | |
Komfortkit mit montierten Schraubverschlussfläschchen, AVCS | |
Ja |
Kit mit montierten AVCS | |
Bernsteinfarben | |
Surestop | |
Polypropylen | |
32 mm | |
9 mm | |
9 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.