Learn More
uvex 9972 Reinigungsflüssigkeit Artikelnummer.: 17250292
Verfügbar ab: 30-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
uvex 9972 Reinigungsflüssigkeit
Artikelnummer. 17250292 Alle ansehen Uvex Produkte
Reinigungsflüssigkeit
Click to view available options
Reinigungsflüssigkeit
Artikelnummer. 17250292
Marke: uvex 9972101
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein effektiver Reiniger zur Verwendung mit allen Uvex™ Schutzbrillen.
  • Verpackt in einer runden 500 ml-Flasche
  • Geeignet für alle Sichtgläser
  • Nicht kompatibel mit Reinigungsstation 9970005
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Transparent
Produkttyp Reinigungsflüssigkeit
Zur Verwendung mit (Geräte) Uvex™ Sichtgläser
Menge 500 mL
Einwegprodukt Nein
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex 9972 Reinigungsflüssigkeit >