Learn More
uvex 9970 Cleaning Station and Accessories
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Kunststoffpumpe
Reinigungsstation
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Reinigungsstation ist einfach zu montieren und nachzufüllen
- Zur Verwendung mit allen Uvex™ Schutzbrillen
Spezifikation
Spezifikation
Abmessungen (L x B) | 24 x 28 cm |
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001 |
Farbe | Blau, grau |
Produkttyp | Reinigungsstation |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Uvex™ Schutzbrille |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung von Uvex™ Schutzbrillen |
Enthält | Reinigungspapier (2 x 9971000), Reinigungsflüssigkeit (9972103) und Kunststoffpumpe (9973101) |
Einwegprodukt | Nein |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex 9970 Cleaning Station and Accessories >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur