Beschreibung
- Vollständig vormontiertes Gesichtsschutz-Multisystem wird sofort einsatzbereit geliefert
- Polycarbonat-Visier mit Supravision Excellence Beschichtung und variablen Verriegelungspositionen
- Der federbelastete Mechanismus sorgt dafür, dass der Schwerpunkt mittig liegt, um eine natürliche Haltung zu fördern und eine Belastung des Halses zu vermeiden
- Einhändige Verstellsysteme mit variabler Breite sorgen für eine bequeme, individuelle Passform
- Zertifiziert für Anwendungsbereiche 3 (Flüssigkeiten) und 9 (geschmolzenes Metall und heiße Feststoffe)
- Zuverlässiger UV 400-Schutz
Supravision Excellence Beschichtung
- Innen: Beschlagfrei
- Außen: Chemikalienbeständig, kratzfest
- Leicht zu reinigen, weniger anfällig für Verschmutzungen
Spezifikation
Spezifikation
Objektivtyp | Supravision Excellence |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Farbe | Schwarz |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Linsenfärbung | Transparent |
Produkttyp | Gesichtsschutz |
Modell | 9790 Pheos |
Größe | 52 bis 64 cm |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Nein |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex 9790 Pheos Gesichtsschutz >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur