Learn More
uvex 9770 Pheos E-S-WR Unventilated Safety Helmets
Lightweight helmets are suitable for use with ambient temperatures down to -30°C, and resistant to hot molten lava splash. Helmets feature a short brim for unrestricted upward vision, and a suspension harness with wheel ratchet for variable width adjustment.
Marke: uvex 9770031
13.41 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die komplett geschlossene Helmschale ist für Elektriker geeignet
- Erfüllt alle Sicherheitsanforderungen für Bau- und Industriearbeiten
- Der Aufhängegurt mit Drehrad ermöglicht eine stufenlose Weitenverstellung
- Schmaler Rand sorgt für uneingeschränkte Sicht nach oben
- Seitliche Euroslot-Adapter (30 mm) zum Anbringen von Gehörschutzstöpseln und Visiersystemen
- 6-Punkt-Textilband-Befestigung für optimale Passform und Tragekomfort
- Hält Druck von der Seite problemlos stand
- Für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen von bis zu -30 °C geeignet
- Beständig gegen Spritzern geschmolzenen Metalls
- Umfasst einen Druckbereich zur Personalisierung
Spezifikation
EN 397:2012, EN 50365:2002 | |
Hard Hats | |
Adaptersystem für uvex™ Visiere, Helmeinlagen und Helmlampen | |
9770 Pheos E-S-WR, Schmaler Rand | |
52 bis 61 cm | |
Aufhängegurt mit Drehrad | |
Front Brim |
Weiß | |
Niederspannungssysteme | |
HDPE | |
Elektrisch isolierender Helm | |
52 bis 61 cm | |
Unbelüftet |