Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well-Platte, UV-transparent, Packung mit 10 Stück
Führen Sie DNA- und Proteinquantifizierungen im Bereich von 260 nm bis 280 nm mit den Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well UV-Mikrotiterplatten durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 8404
673.93 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
779.64 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11670352
  • 1225.00 CHF / 40 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie DNA- und Proteinquantifizierungen im Bereich von 260 nm bis 280 nm mit den Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well UV-Mikrotiterplatten durch. Das 96-Well-Format erlaubt beim Probenscreening einen höheren Durchsatz als mit Küvetten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Deckel
8 x 12
Nunc
Mikrotiterplatte
96
UV
40 St./Karton
Nunc UV-durchlässige 96-Well-Platte verpackt zu 10/40
10 Stück/Packung; 40 Packungen/Karton
Transparent
342 μl
Unsteril
Flacher Boden (F-Well)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 96-Well-Platte, UV-transparent, Packung mit 10 Stück > Nunc UV-durchlässige 96-Well-Platte verpackt zu 10/40
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.