Learn More
Eppendorf™ 96-Well twin.tec™ PCR-Platten mit Halbrahmen und konischem Boden
Zertifiziert frei von nachweisbarer humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern. Eppendorf™ twin.tec™ 96-Well PCR-Platten mit halbem Stehrand und konischem Boden gewährleisten dank ihrer einteiligen Konstruktion aus Polycarbonat und Polypropylen eine optimale Leistung.
166.66 CHF - 211.84 CHF
Spezifikation
Zertifiziert | Ja |
---|---|
Format | Standard |
Array | 8 x 12 |
Anzahl Wells | 96 |
Wellform | Konischer Boden (V-Well) |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10276963
![]() |
Eppendorf™
0030132530 |
Blau, Weißer Boden |
211.84 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10308713
![]() |
Eppendorf™
0030132548 |
Weiß |
211.84 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10464393
![]() |
Eppendorf™
0030128591 |
Grün, Durchsichtig |
166.66 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10777294
![]() |
Eppendorf™
0030128613 |
Rot, Durchsichtig |
166.66 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10552065
![]() |
Eppendorf™
0030128583 |
Gelb, Durchsichtig |
166.66 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Zertifiziert frei von nachweisbarer humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern.Eppendorf™ twin.tec™ 96-Well PCR-Platten mit halbem Stehrand und konischem Boden gewährleisten dank ihrer einteiligen Konstruktion aus Polycarbonat und Polypropylen eine optimale Leistung.
- Verbesserte Well-zu-Well-Toleranz
- Halbhoher Rand zur Markierung
- Äußerst dünne Wände für optimale Wärmeübertragung auf die Probe
- Abgeschnittene Ecken und alphanumerische Gitterreferenzierung
- Erhöhte Well-Ränder für wirksame Abdichtung und Verringerung des Kreuzkontaminationsrisikos
- 250 μl Well-Volumen (bei Verwendung mit Kappenstreifen)
Spezifikation
Ja | |
8 x 12 | |
Konischer Boden (V-Well) | |
Für PCR-Techniken | |
121 °C |
Standard | |
96 | |
Ja | |
121 °C |