Learn More
Fisherbrand™ 96-Well-PCR-Platten mit Halbrand
Direkt kompatibel mit allen namhaften Thermocyclern, einschließlich ABI Geräten. Einsatz in ABI 96-Well Sequenziergeräten ohne Adapter möglich
135.00 CHF - 190.00 CHF
Spezifikation
Format Standard
Array 8 x 12
Produkttyp PCR-Mikrotiterplatte
Ausführung des Rahmens Halbhoch
Material Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12144122
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
14230248
Gelb
136.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11889261
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
14230246
Blau
135.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12114122
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
14230245
Rot
136.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12104122
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
14230244
Naturfarben
190.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12134122
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
14230247
Grün
136.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Direkt kompatibel mit allen namhaften Thermocyclern, einschließlich ABI Geräten—Einsatz in ABI 96-Well Sequenziergeräten ohne Adapter möglich.
  • Reines Polypropylen
  • Durchsichtiger Well-Boden zur Probenerkennung
  • Erhabener Rand
  • Versiegelbar mit Klebefolie, Heißversiegelung und Deckelstreifen
  • Maximales Volumen von 300 μl bei Verwendung mit Klebefolie und Heißversiegelung
  • Abgeschnittene Ecken und alphanumerisches Gitter
  • Im Reinraum hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
Standard
PCR-Mikrotiterplatte
Polypropylen
PCR-, RT-PCR-Anwendungen
8 x 12
Halbhoch
96
Ja
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 96-Well-PCR-Platten mit Halbrand