Learn More
Greiner Bio-One 96-Well-Streifenplatten aus Polystyrol mit flachen Böden, 1 x 8 Streifen
Speziell behandelt, um die Proteinbindung zu erhöhen. Die Greiner Bio-One 96-Well-Streifenplatten aus Polystyrol mit flachen Böden enthalten 1 x 8 Streifen sind für optische Messungen geeignet.
411.69 CHF - 684.77 CHF
Spezifikation
Format | Streifenplatte |
---|---|
Material | Polystyrol |
Arbeitsvolumen (metrisch) | 20 bis 350 μl |
Sterilität | Unsteril |
Gesamtvolumen (metrisch) Well | 388 μl |
Produktcode | Marke | Oberflächenbehandlung | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberflächenbehandlung | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10105111
|
Greiner Bio-One
762070 |
Microlon 200 | Transmissionsmessungen |
531.24 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10073221
|
Greiner Bio-One
762071 |
Microlon 600 | Transmissionsmessungen |
554.37 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10770175
|
Greiner Bio-One
762074 |
LUMITRAC 600 | Lumineszenzmessungen |
411.69 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10630973
|
Greiner Bio-One
762075 |
LUMITRAC 200 | Lumineszenzmessungen |
411.69 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10080282
|
Greiner Bio-One
762076 |
FLUOTRAC 200 | Fluoreszenzmessungen |
535.19 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10274322
|
Greiner Bio-One
762077 |
FLUOTRAC 600 | Fluoreszenzmessungen |
684.77 CHF
100 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogen
- Der Lichtstrahl wird nicht durch das Well-Profil abgelenkt
- Flachboden
- Polystyrol
Spezifikation
Streifenplatte | |
20 bis 350 μl | |
388 μl | |
Ja | |
5 | |
Weiß |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
100 | |
Ja | |
-20 bis +60 °C |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 4 Jahre nach Herstellungsmonat