Learn More
Thermo Scientific™ Unbeschichtete WebSeal 96-Well Mikrotiterplatten aus Kunststoff
Für alle Standardanwendung oder Assays garantieren Ihnen diese hochwertigen 96-Well Mikrotiterplatten aus Polypropylen ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel sowie ein niedriges Hintergrundrauschen.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-P127
885.45 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15851435
  • 938.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Unabhängig von Ihrer Standard- oder Routineanwendung bzw. von Ihrem Assay können Sie sich mit unbeschichteten Thermo Scientific™ WebSeal 96-Well Mikrotiterplatten aus Kunststoff auf die ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel und das niedrigen Hintergrundrauschen verlassen. Diese Mikrotiterplatten aus hochwertigem GC-getestetem Polypropylen eignen sich ideal für Folgendes:
  • Qualitätssicherung und -kontrolle für pharmazeutische und industrielle Anwendungen
  • Screening mit hohem Durchsatz (HTS)
  • Probengewinnung und -lagerung
  • Kombinatorische Chemie
  • Flüssigphasen-Assay
Chemisch und thermisch hochbeständiges Polypropylen
  • Umfassende chemische Kompatibilität mit Alkoholen, Acetonitril und anderen gängigen HPLC-Lösungsmitteln
  • Toleranz gegenüber Temperaturen von −80 °C bis +121 °C
  • GC-getestet, um einen geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen sicherzustellen
Breite Kompatibilität mit Geräten
  • Stellfläche entspricht SBS- und ANSI-Standardvorgaben
Passende Well-Formate für jede Anwendung
  • Formate mit flachen und tiefen Wells
  • Wells mit U- und V-förmigem Boden sorgen für optimale Rückgewinnung der Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Webseal
Polypropylen
5 bis 240 μl
Nicht beschichtet
Konischer Boden (V-Well)
22 mm
8 x 12
Mikrotiterplatte
384
Unsteril
252 μl
100 Mikrotiterplatten
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Unbeschichtete WebSeal 96-Well Mikrotiterplatten aus Kunststoff > 384-Well-Platte, quadratische V-Basis, 252 μl, PP 100/PK
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.