Learn More
BTX™ HT 200 Plattenhandler, automatische Spurumschaltung
Entwickelt für die Verwendung mit 96-Well-Platten. BTX™ Harvard Apparatus 96-Well-Plattenständer schafft einen sicheren und zuverlässigen Arbeitsbereich für die Verarbeitung von Elektroporationsplatten.
Marke: BTX™ 450401
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schnelle Optimierung für eine bessere Genübertragung
- Entwickelt für die Arbeit mit 96-Well-Platten
- Mit integrierter Impulsschalttechnik und vergoldeten Kontakten für Elektroporationsplatten
- Mit einem Adapter zur Aufnahme von 25-Well-Platten sowie für unseren ECM 630 Generator
- Verarbeitung von bis zu 96 Wells in Sekunden
Spezifikation
25-Well, 96-Well | |
ECM630, ECM830, GEMINI X2 | |
Elektroporationszubehör | |
HT-200 Mikroplattenhandler, automatische Spurumschaltung | |
Stift | |
1 bis 99 | |
5°bis 40 °C | |
20 bis 80 % | |
4.8 kg | |
Bananenkabel | |
Exponenzielle Zerfallwelle, Rechteckwelle |
Hochdurchsatz-Elektroporation | |
BTX-Elektroporation | |
3000 VDC, 250 VAC | |
LCD | |
Automatische Umschaltung Abtastspur, Steckverbinder für herkömmlichen Impulsgenerator | |
10 μs bis 10 s. | |
Je 1 | |
2 mm, 4 mm | |
Unsteril | |
Digitaler Anwender | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BTX™ HT 200 Plattenhandler, automatische Spurumschaltung > HT 200; mit automatischer Umschaltung der Abtastspur
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur