Learn More
Fisherbrand™ 96-Well PP-Mikrotiterplatte mit 96 Glaseinsätze und PE-Schnappverschlüssen mit Septum
Für komplexe UHPLC-, LC- und GC-Anwendungen
72.71 CHF - 167.00 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Glas |
Anzahl Wells | 96 |
Produktcode | Marke | Gesamtvolumen (metrisch) Well | Wellform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gesamtvolumen (metrisch) Well | Wellform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11531404
|
Fisherbrand™
08 20 0911 |
1200 μl | Rund |
167.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11859620
|
Fisherbrand™
08 20 0943 |
200 µl | Flacher Boden (F-Well) | ||||||
11521404
|
Fisherbrand™
08 20 0897 |
400 μl | Konus |
124.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12940851
|
Fisherbrand™
08 20 0905 |
1000 µl | Rund | ||||||
Beschreibung
- 96 Wells
- Silikon/PTFE
- Durchsichtig
- Glas
- Platten entsprechen ANSI- und SBS-Standards
- Verschiedene Versiegelungsoptionen
- Chromatographie-geprüft
- Kein Auslaufen dank hochwertigem Material
Spezifikation
Standard | |
Durchsichtig | |
96 |
8 x 12 | |
Glas |