Learn More
Uvex™ 9308 U-Sonic Magnetische Gläser
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
:
Grau
Beschreibung
- Leichte Vollsichtbrille sorgt für Entlastung statt Belastung
- Niedriger Anpressdruck und homogene Druckverteilung sorgen für hohen Komfort
- Integrierte Magnettechnologie zur schnellen Befestigung eines zusätzlichen Glases
- Die kompakte Geometrie gewährleistet die Kompatibilität mit verschiedenen anderen Formen von PSA
- Innovatives Belüftungssystem für ein angenehmes Augenklima
- Duo Komponententechnologie für perfekte Passform
Supravision Sapphire Beschichtung
- Innen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Außen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Antihafteigenschaften ermöglichen eine einfache Entfernung von fettem/wässrigem Schmutz
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
Objektivtyp | Supravision Sapphire |
Linsenfärbung | Grau |
Modell | U-Sonic |
Transmissionswert | 0,14 |
Einzelheiten zur Belüftung | Belüftet |
Einwegprodukt | Nein |
Lens Material | Polycarbonat |
UV-Schutz | UV 400 |
Labeling | 5-3,1 W 1 CE |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ 9308 U-Sonic Magnetische Gläser >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur