Learn More
uvex 9301 Ultravision Weitsicht-Schutzbrille
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Objektivtyp:
Auswechselbar, mit zwei Abreißfolien
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Das ausgeklügelte Belüftungssystem verhindert Beschlagen
- Das Design eignet sich besonders gut zur Verwendung mit Atemschutzgeräten
- Die Weitsicht-Brille kann bequem über Korrekturbrillen getragen werden
- Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Filter)
- Die Supravision Excellence Beschichtung ist außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig und innen beschlagfrei
- Die Gläser können für eine längere Brillennutzungsdauer ausgetauscht werden
Spezifikation
Spezifikation
Objektivtyp | Auswechselbar, mit zwei Abreißfolien |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Anti-fog Goggles |
Rahmenfarbe | Transparentes Grau |
Modell | 9301 Ultravision (Weitsicht) |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Polycarbonat |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex 9301 Ultravision Weitsicht-Schutzbrille >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur