Learn More
uvex 9301 Ultravision belüftete Schutzbrille
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Klar
Beschreibung
- Vollsichtschutzbrille mit ergonomischem Design mit durchdachtem Belüftungssystem
- Geeignet für Arbeiter, die auch Brillen mit Sehstärke benötigen
- Grautransparenter Rahmen mit durchsichtiger Polycarbonat-Linse
- Linsen mit einer Supravision plus Beschichtung
- Idealer Schutz für die Öl- und Gasindustrie
Supravision Plus Beschichtung
- Innen: Beschlagfrei
- Außen: Beschlagfrei, kratzfest
- Geeignet für Umgebungen mit häufigen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Objektivtyp | Supravision Plus |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Farbe | Transparent |
Linsenfärbung | Transparent |
Produkttyp | Anti-fog Goggles |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Öl- und Gasindustrie |
Einzelheiten zur Belüftung | Belüftet |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Nein |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex 9301 Ultravision belüftete Schutzbrille >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur