Learn More
uvex 9301 UltraVision Gasdichte Schutzbrille Artikelnummer.: 17207321
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
uvex 9301 UltraVision Gasdichte Schutzbrille
Artikelnummer. 17207321 Alle ansehen Uvex Produkte
Gelb
Click to view available options
:
Gelb
Artikelnummer. 17207321
Marke: uvex 9301613
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Die ergonomische Vollsichtbrille ist gasdicht und verfügt über eine Supravision Excellence Beschichtung.
  • Komfortable, ergonomisch gestaltete Vollsichtbrille
  • Geeignet für Brillenträger, uneingeschränkte seitliche Sicht, problemloser Gläserwechsel
  • Klare Polycarbonat-Gläser mit Supravision Excellence Beschichtung
  • Gasdicht ohne Belüftungssystem
Supravision Excellence Beschichtung
  • Innen: Beschlagfrei
  • Außen: Kratzfest und chemikalienbeständig
  • Leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 166:2001, EN 170:2002
Objektivtyp Supravision Excellence
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Beschreibung Gastight
Farbe Gelb
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Anti-fog Goggles
Modell 9301 Ultravision
Einzelheiten zur Belüftung Unbelüftet
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Nein
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Plastic
UV-Schutz UV400.
Frame Type Standard
Labeling W 166 345 BT CE - 2C-1,2, W1 BTKN CE
Name des Produkts
uvex 9301 UltraVision Gasdichte Schutzbrille >