Learn More
uvex i-5 Safety Glasses with CBR65 Lens
Artikelnummer. 17207271 Alle ansehen Uvex Produkte
Durchsichtig, 1 Stück
Click to view available options
Linsenfärbung:
Durchsichtig
Grau
Packungsgröße:
1 Stück
Reliable protection with an innovative, modern design and the x-tended eyeshield and sideshield. The uvex i-5 can be relied on to protect the eyes in many situations.
  • Die ausgeklügelten Funktionen sorgen für hohen Anwenderkomfort, wenn sie über einen längeren Zeitraum getragen wird
  • Weiches, flexibles Nasenstück für mehr Komfort und rutschfesten Sitz
  • X-tended Augenschutz hält Staub, Schmutz und fliegende Partikel ab
  • X-tended Seitenschutz erhöht den Schutz ohne Einschränkung der peripheren Sicht
  • Neigung in 3 Positionen für individuelle Passform
  • Die ausziehbare X-Twist-Bügeltechnologie ermöglicht eine flexible & bequeme Einstellung
  • Weiche Ohrstücke für einen druckfreien, rutschfesten Sitz
  • Zuverlässiger UV 400-Schutz
Supravision Excellence Beschichtung
  • Innen: Beschlagfrei
  • Außen: Kratzfest und chemikalienbeständig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 166:2001, EN 170:2002
Objektivtyp Supravision Excellence
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Ergonomic Safety Glasses
Rahmenfarbe Anthrazit, blau
Modell 9183 i-5
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Nein
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Plastic
UV-Schutz UV400.
Frame Type Standard
Labeling W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FTKN CE
Name des Produkts
uvex i-5 Safety Glasses with CBR65 Lens >