Learn More
uvex 9169 Super F OTG-CR-Schutzbrille
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
:
Klar
Beschreibung
- Entwickelt für professionellen Schutz in Labors, Kliniken, Reinräumen oder der Lebensmittelproduktion
- Die Brille kann mehreren Sterilisationszyklen im Autoklaven standhalten
- Kann über der normalen Brille getragen werden und ist somit perfekt für Besucher geeignet
- Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Filter)
- Die Uvex™ Supravision Clean Gläserbeschichtung verfügt über eine chemikalienbeständige, beschlagfreie Innenfläche und ein extrem kratzfestes Äußeres
- Weiche Bügelenden bieten zusätzlichen Komfort
- Uneingeschränkte periphere Sicht
Spezifikation
Spezifikation
Objektivtyp | Supravision Clean |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Übergläser |
Rahmenfarbe | Weiß, Blau |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Plastic |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex 9169 Super F OTG-CR-Schutzbrille >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur