Learn More
Uvex™ 9160 I-Vo Ersatzlinse Artikelnummer.: 17297241
Uvex™ 9160 I-Vo Ersatzlinse
Artikelnummer. 17297241 Alle ansehen Uvex Produkte
Braun
Click to view available options
:
Braun
Artikelnummer. 17297241
Marke: Uvex™ 9160118
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Braun getönte Polycarbonat-Ersatzlinse mit Supravision Sapphire Beschichtung.
  • Braun getönte Polycarbonat-Ersatzlinse
  • Supravision Sapphire Beschichtung
Supravision Sapphire Beschichtung
  • Innen: Kratzfest und chemikalienbeständig
  • Außen: Kratzfest und chemikalienbeständig
  • Die Antihafteigenschaften ermöglichen eine einfache Entfernung von fettem/wässrigem Schmutz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 166:2001, EN 170:2002
Objektivtyp Supravision Sapphire
Linsenfärbung Braun
Einwegprodukt Nein
Lens Material Polycarbonat
Labeling 5-2.5
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ 9160 I-Vo Ersatzlinse >