Learn More
Fisherbrand™ 9-mm-Kurzgewindefläschchen aus Kunststoff, weite Öffnung, konkaver Boden
Universell mit fast allen Autosamplern kompatibel.
330.00 CHF - 451.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 11,6 mm
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) 1,85 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, HPLC
Flaschenhalstyp Kurzgewinde
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11814940
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 19 1516
Bernsteinfarben
330.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11727597
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 19 1205
Durchsichtig
451.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Universell kompatibel mit nahezu allen Autosamplern und ermöglichen so die Rationalisierung anderer 1,5 ml-Fläschchen, wie zum Beispiel 11 mm-Fläschchen mit Bördelhals sowie Fläschchen mit 8-425- und 10-425-Gewindehals
  • Fläschchen mit integriertem Mikro-Einsatz sind in Braunglas erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
11,6 mm
1,85 mL
Kurzgewinde
Leicht konkav
1,5 ml
32 mm
ND9
Polypropylen
GC, HPLC
Polyethylen-Beutel
<110 μl
Flachboden
100
Nein
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 9-mm-Kurzgewindefläschchen aus Kunststoff, weite Öffnung, konkaver Boden