Learn More
9-Methylanthracen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 9-Methylanthracene |
Schmelzpunkt | 76.0°C to 79.0°C |
Farbe | Orange bis Gelb |
Dichte | 1.0660g/mL |
Siedepunkt | 196.0°C to 197.0°C (12.0 mmHg) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 10 g |
Beilstein | 05,II,586 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0472989 | Analysenzertifikat | 26/05/2025 | 126300500,126300100,126300050 |
R05J029 | Analysenzertifikat | 05/09/2023 | 126300500,126300100,126300050 |
A0441428 | Analysenzertifikat | 26/04/2022 | 126300500,126300100,126300050 |
A0426162 | Analysenzertifikat | 03/02/2021 | 126300500,126300100,126300050 |
A0393869 | Analysenzertifikat | 18/08/2020 | 126300500,126300100,126300050 |
Sicherheit und Handhabung
- 9-Methylanthracene
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.