Learn More
9-Fluorenon, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10734041
Verfügbar ab: 23-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
9-Fluorenon, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10734041 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Kunststoffflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 10734041
Marke: Thermo Scientific Acros 119201000
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 486-25-9 | C13H8O | 180.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 486-25-9
InChI-Schlüssel YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenone, 9h-fluoren-9-one, fluorenone, 9-oxofluorene, diphenylene ketone, unii-az9t83s2aq, ccris 593, 9h-fluorene-9-one, az9t83s2aq, 9-fluoreneoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10241
ChEBI CHEBI:17922
IUPAC-Name fluoren-9-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Fluorenone
Schmelzpunkt 81.0°C to 85.0°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 342.0°C
Flammpunkt 163°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C13H8O
Menge 100 g
Beilstein 07,465
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Molekulargewicht (g/mol) 180.21
Formelmasse 180.21
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0430323 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2023 Catalog Number119200050,119201000,119205000,119200025
ChargennummerA0398320 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number119200050,119201000,119205000,119200025
ChargennummerA0409468 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number119200050,119201000,119205000,119200025
ChargennummerA0407869 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number119200050,119201000,119205000,119200025
ChargennummerA0413370 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number119200050,119201000,119205000,119200025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9-Fluorenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 9H-Fluoren-9-one
Name des Produkts
9-Fluorenon, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >