Learn More
9-Fluorenon-4-Carbonsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11455977
Verfügbar ab: 07-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
9-Fluorenon-4-Carbonsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455977
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11455977
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25021.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6223-83-2 | C14H8O3 | 224.215 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6223-83-2
Summenformel C14H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 224.215
MDL-Nummer MFCD00001145
InChI-Schlüssel AFQYQSWTVCNJQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenone-4-carboxylic acid, 9-oxo-9h-fluorene-4-carboxylic acid, 9h-fluorene-4-carboxylic acid, 9-oxo, 9-fluorenone-4-carboxlic acid, 9-oxofluorene-4-carboxylic acid, 9-oxo-9h-fluorene-4-carboxylic acid #
PubChem CID 80361
IUPAC-Name 9-Oxofluoren-4-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C(C2=O)C=CC=C3C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Fluorenone-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 224°C to 228°C
Menge 5 g
Beilstein 2694801
Formelmasse 224.22
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10134643 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/07/2023 Catalog NumberB25021,B25021.06,B25021.03
ChargennummerGBFA000491 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB25021.06,B25021.03
Chargennummer10101612 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB25021.06,B25021.03
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
9-Fluorenon-4-Carbonsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >