Learn More
9-Fluorenon-2-carbonsäure 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10346460
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
9-Fluorenon-2-carbonsäure 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10346460 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
Artikelnummer. 10346460
Marke: Thermo Scientific 119210010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 784-50-9
Summenformel C14H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 224.22
MDL-Nummer MFCD00001156
InChI-Schlüssel BJCTXUUKONLPPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenone-2-carboxylic acid, 9-oxo-9h-fluorene-2-carboxylic acid, fluorenone-2-carboxylic acid, 9-oxofluoren-2-carboxylic acid, 9h-fluorene-2-carboxylic acid, 9-oxo, 9-fluorenone-2-carboxylicacid, 9-oxo-2-fluorenecarboxylic acid, bjctxuukonlppk-uhfffaoysa, 9-oxo-2-fluorene carboxylic acid, 9-oxo-fluorene-2-carboxylic acid
PubChem CID 69913
IUPAC-Name 9-Oxo-9H-fluoren-2-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C2C3=CC=CC=C3C(=O)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Fluorenone-2-carboxylic acid
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 10, 774
Formelmasse 224.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 9-Fluorenone-2-carboxylic acid
Name des Produkts
9-Fluorenon-2-carbonsäure 97 %, Thermo Scientific™ >