Learn More
9-Bromo-10-(1-naphthyl)anthracen, 98 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15491039
9-Bromo-10-(1-naphthyl)anthracen, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15491039
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15491039
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64024.06
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 400607-04-7
Summenformel C24H15Br
Molekulargewicht (g/mol) 383.288
MDL-Nummer MFCD11046571
InChI-Schlüssel SYACRXBYRNYMLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-bromo-10-naphthalen-1-yl anthracene, 9-bromo-10-1-naphthalenyl anthracene, 9-bromo-10-1-naphthyl anthracene, anthracene, 9-bromo-10-1-naphthalenyl, 9-bromo-10-naphthalen-1-yl-anthracene, 10-bromo-9-phthalen-1-yl anthracene, 10-bromo-9-naphthalen-1-yl anthracene, 9-bromo-10-1-naphthalenyl-anthracene, 10-naphthalene-1-yl-9-bromo anthracene
PubChem CID 21076365
IUPAC-Name 9-Brom-10-naphthalin-1-ylanthracen
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C3=C4C=CC=CC4=C(C5=CC=CC=C53)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Bromo-10-(1-naphthyl)anthracene
Farbe Gelb
Menge 5 g
Beilstein 20386637
Formelmasse 383.29
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
9-Bromo-10-(1-naphthyl)anthracen, 98 %, Thermo Scientific™ >