Learn More
9-Anthracenmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11482198
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
9-Anthracenmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482198
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11482198
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15188.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1468-95-7 | C15H12O | 208.26 g/mol
An anthracene derivative used in Diels-Alder reactions. Also used in the preparation of 9-anthracenylmethyl-1-piperazinecarboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Anthrazin-Derivat, das bei Diels-Alder-Reaktionen verwendet wird. Wird auch bei der Herstellung von 9-anthracenylmethyl-1-piperazinecarboxylat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Methanol, sehr schwache Trübung.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1468-95-7
Summenformel C15H12O
Molekulargewicht (g/mol) 208.26
MDL-Nummer MFCD00001264
InChI-Schlüssel JCJNNHDZTLRSGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-anthracenemethanol, 9-hydroxymethylanthracene, 9-anthrylcarbinol, 9-methylolanthracene, 9-anthrylmethanol, 9-hydroxymethylantracene, 9-anthracene methanol, 9-hydroxymethyl anthracene, anthracene-9-carbinol, ccris 7297Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 73848
IUPAC-Name Anthracen-9-ylmethanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Anthracenemethanol
Schmelzpunkt 160°C to 165°C
Menge 10 g
Beilstein 1873402
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot methanol very faint turbidity.
Formelmasse 208.26
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10250623 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 ArtikelnummerA15188.18,A15188.09,A15188.30
Chargennummer10248423 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2023 ArtikelnummerA15188.18,A15188.09,A15188.30
Chargennummer10238214 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 ArtikelnummerA15188.18,A15188.09,A15188.30
Chargennummer10180389 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA15188.18,A15188.09,A15188.30
Chargennummer10050949 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA15188.18,A15188.09,A15188.30
Name des Produkts
9-Anthracenmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >