Learn More
9,9-Dimethyl-4,5-bis(Diphenylphosphino)xanthen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
57.69 CHF - 946.71 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 161265-03-8
Summenformel C39H32OP2
Molekulargewicht (g/mol) 578.63
MDL-Nummer MFCD00233866
InChI-Schlüssel CXNIUSPIQKWYAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym xantphos, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 9,9-dimethyl-4,5-bis diphenylphosphino xanthene, 9,9-dimethyl-9h-xanthene-4,5-diyl bis diphenylphosphine, dimethylbisdiphenylphosphinoxanthene, unii-nmu72mog9b, nmu72mog9b, 9,9-dimethyl-9h-xanthene-4,5-diyl bis diphenylphosphane, 5-diphenylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl-diphenylphosphane, 4,5-bis-diphenylphosphanyl-9,9-dimethyl-9h-xantheneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 636044
SMILES CC1(C)C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10024762
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
378060010
1 g Glasflasche
57.69 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10397432
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
378060050
5 g Glasflasche
193.97 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10533094
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
378060250
25 g Glasflasche
946.71 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
9,9-Dimethyl-4,5-bis(Diphenylphosphino)xanthen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals