Learn More
9,9-Di-n-Hexyl-2,7-Dibromfluoren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It finds its application as an intermediate for polymeric light-emitting diodes and as an OLED material because of their pure blue emission and efficient electroluminescence coupled with a high charge-carrier mobility and good process ability.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Findet Anwendung als Zwischenprodukt für polymere Leuchtdioden und als OLED-Material aufgrund seiner reinen Blauemission und effizienten Elektrolumineszenz bei gleichzeitig hoher Ladungsträgermobilität und guter Prozessfähigkeit.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 9,9-Di-n-hexyl-2,7-dibromofluorene |
Schmelzpunkt | 67°C to 71°C |
Menge | 100 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 492.33 |
Reinheit (%) | 98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q21L014 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | H56952.14,H56952.22 |
Q06I019 | Analysenzertifikat | 15/04/2022 | H56952.14,H56952.22 |
81302794 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | H56952.14,H56952.22 |
5001F24U | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | H56952.14,H56952.22 |
81500268 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | H56952.14,H56952.22 |