Learn More
9,10-Phenanthrenchinon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
9,10-Phenanthrenequinon may be used for high quality passivation on silicon (100) surfaces. Quinones may serve as substrates for a variety of flavoenzymes, useful fluorescent compound and quinone. Also used in dyes, as a hardener for dental restoration, for the determination of copper by spectrophotometric method, and for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
9,10-Phenanthrenchinon kann für die hochwertige Passivierung auf Silizium-Oberflächen (100) verwendet werden. Chinone können als Substrate für eine Vielzahl von Flavoenzymen, nützlichen fluoreszierenden Verbindungen und Chinon dienen. Sie werden auch in Farbstoffen, als Härter für die Zahnersatz, für die Bestimmung von Kupfer mittels spektrophotometrischem Verfahren und für die organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 9,10-Phenanthrenequinone |
Schmelzpunkt | 207°C to 212°C |
Dichte | 1.405 |
Siedepunkt | >360°C |
Flammpunkt | 245°C (473°F) |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 608838 |
Merck Index | 14,7213 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |