Learn More
9,10-Diphenylanthracen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
9,10-Diphenylanthracene acts as a sensitizer in chemiluminescence. It is used in light sticks in order to produce blue light. It is also useful in blue organic light-emitting diodes (OLEDs) and OLED-based displays. Further, it plays an important role in the preparation of 9,10-difluoro-9,10-diphenyl-9,10-dihydro-anthracene. In addition to this, it is used as an organic semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
9,10-Diphenylanthracen wirkt als Sensibilisator in der Chemolumineszenz. Es wird in Leuchtstäbchen verwendet, um blaues Licht zu erzeugen. Auch in blauen organischen Leuchtdioden (OLEDs) und OLED-basierten Displays nützlich. Darüber hinaus spielt es eine wichtige Rolle bei der Herstellung von 9,10-Difluoro-9,10-Diphenyl-9,10-Dihydro-Anthracen. Darüber hinaus wird es als organischer Halbleiter verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Chloroform, Benzol und Kohlenstoffdisulfid. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 9,10-Diphenylanthracene |
Schmelzpunkt | 248°C to 254°C |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1914010 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,chloroform,benzene and carbon disulfide. Insoluble in water. |
Formelmasse | 330.43 |
Reinheit (%) | 99% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
S16I039 | Analysenzertifikat | 22/06/2022 | A15714.03,A15714.14,A15714.06 |
R31F018 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A15714.03,A15714.14,A15714.06 |
90009194 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A15714.03,A15714.14,A15714.06 |
E23T025 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A15714.03,A15714.14,A15714.06 |
L20W037 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A15714.03,A15714.14,A15714.06 |