Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Fläschchen-Kit, 8-425 Gewinde, Braunglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
42.40 CHF - 43.25 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe Schwarz
Material (Auskleidung) Silikon/PTFE
Farbe Bernsteinfarbig
Außendurchmesser (metrisch) 11.6 mm
Material Glas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Marking Spot Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Marking Spot Preis Menge & Verfügbarkeit  
12960871
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11 23 1098
Nein
43.25 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12970871
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11 23 1100
Ja
42.40 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ND8
  • 8-425
  • Glas
  • Bernsteinfarbig
  • 1.5 ml
  • Schraubverschluss
  • Mittelloch
  • Polypropylen
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Bernsteinfarbig
Glas
100
Schraubverschluss
8-425
Silikon/PTFE
11.6 mm
1.9 ml
Polypropylen
32 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 8 mm Fläschchen-Kit, 8-425 Gewinde, Braunglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch