Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 8-425 Gewinde, angebrachtes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke: Fisherbrand™ 08 15 1040
395.20 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 8 mm
- PP
- Schraubverschluss
- Schwarz
- Oben geschlossen
- 8-425-Gewinde
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
Silikon/PTFE | |
8 mm | |
Ja | |
100 | |
Schraube |
Rot, Weiß, Schwarz | |
Polypropylen | |
GC, HPLC | |
1,3 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13