Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Kunststofffläschchen mit Schraubgewinde
Diese chemisch inerten Fläschchen aus Polypropylen sind für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
28.15 CHF - 244.73 CHF
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Öffnung 8 mm
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12490098
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4013-11
475 μl
28.15 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12410108
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4013-13
850 μl Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10125862
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
03-PPSV
300 μl Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
8 mm
Durchsichtig
Polypropylen
32 mm
8-425
12 mm
12 mm
Schraubverschluss
Fläschchen mit 8-425-Schraubgewinde
Nein
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 8-mm-Kunststofffläschchen mit Schraubgewinde