Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit unmontierten, transparenten 8-mm-Fläschchen mit Schraubgewinde
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa.
31.72 CHF - 528.13 CHF
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Klar
Volumen (metrisch) 2 ml
Anzahl pro Packung 100
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Verschlussfarbe Verschlusstyp Material Septum Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verschlussfarbe Verschlusstyp Material Septum Preis Menge & Verfügbarkeit  
11543830
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-596
Schwarz Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung) Glas PTFE/Silikon
528.13 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10246133
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
60180-600
Schwarz Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung) Glas PTFE/Silikon
57.09 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10241965
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4013-14
Schwarz Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung, mit Flansch) Glas, PTFE, Silikon Rotes PTFE/weißes Silikon Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11377371
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4013-15
Schwarz Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung) Glas, PTFE, Silikon Rotes PTFE/weißes Silikon Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12601096
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4013-15P
Rosa Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung) Glas, PTFE, Silikon Rotes PTFE/weißes Silikon Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10577245
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4013-95W
Schwarz Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung, mit Flansch) Glas, PTFE, Silikon Rotes PTFE/weißes Silikon - vorgeschlitzt Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12440128
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4013-492
Schwarz Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung) Glas, PTFE, Silikon Rotes PTFE/weißes Silikon Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11598220
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SHL
Weiß Schraubverschluss (oben offen, 5-mm-Öffnung, mit Flansch) Glas, PTFE, Silikon Weiches blaues Silikon/PTFE Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13121813
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
TSL
Schwarz Schraubverschluss (oben offen, 5-mm-Öffnung) Glas, PTFE, Silikon Silikon, weiß/PTFE, rot Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko. Jedes Thermo Scientific™ Komfort-Kit mit 8 mm-Klarglasfläschchen (nicht montiert) enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa. Die wiederverwendbaren Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Schubladenbox auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Durchsichtige Aufbewahrungsbox mit zwei Fächern
  • Die Kappen mit Septa sind nicht an den Fläschchen befestigt, sondern in Plastikbeuteln verpackt
Spezifikation
Spezifikation
12 mm
2 ml
2 ml
8-425
Klar
100
32 mm
8/425 mm
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit unmontierten, transparenten 8-mm-Fläschchen mit Schraubgewinde