Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit unmontierten 8 mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde
Mit Komfort-Kits mit 8 mm-Braunglasfläschchen sparen Sie Zeit und verringern das Risiko von Kontaminationen. Jedes Kit enthält 100 Fläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septen.
56.80 CHF
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
---|---|
Farbe | Bernsteinfarben |
Material | Glas, PTFE, Silikon |
Vorgeschlitzt | No |
Volumen (metrisch) | 2 ml |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12470108
|
Thermo Scientific™
C4013-17 |
Bernsteinfarben | N/A | ||||||
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 8 mm-Braunglasfläschchen (unmontiert). Jedes Kit enthält 100 Braunglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septen. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Hochwertiges 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) oder 51A Braunglas
- Gleichmäßiger Flachboden für Sicherheit bei Einsätzen
- I-D™ Fläschchen mit Beschriftungsfeld und Graduierungen bei 0,5, 1,0 und 1,5 ml
- Deaktivierte Fläschchen, behandelt mit NSC Silanisierung
- Vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren die durch Handhabung verursachte Kontamination
- Verbund-Verschlusskappen besitzen ein PTFE/Silikon-Septum, das elektrolytisch mit der Verschlusskappe verbunden wurde. Hierdurch wird ein Durchdrücken des Septums bei der Verwendung von Nadeln mit stumpfer Spitze in Highspeed-Autosamplern verringert
Spezifikation
12 mm | |
Glas, PTFE, Silikon | |
2 ml | |
2 ml | |
Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung) | |
Komfort-Kit mit nicht montierten Schraubverschlussfläschchen | |
Nein |
Bernsteinfarben | |
No | |
100 | |
Polypropylen | |
32 mm | |
8/425 mm |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.