Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde
Die 8-mm-Fläschchen haben ein 8-425-Gewinde. Sie sind aus hochwertigem Glas hergestellt und eignen sich für eine Vielzahl von Autosamplern.
Marke:  Thermo Scientific™ C4013-12
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12400108
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ 8-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde haben ein 8-425-Gewinde und sind mit einer breiten Palette an Autosamplern kompatibel. Die Standard-Außenmaße der Fläschchen sind immer gleich, ihr Innenvolumen reicht dagegen von 300 μl bis 2 ml. Sie werden aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt und erfüllen alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen. Wählen Sie aus den Marken Thermo Scientific™ Premiere™, National™ und Chromacol™.
  • Beschichtung deaktiviert aktive Stellen des Glases, um einen Verlust von Analyten zu verhindern
  • Sehr gut geeignet für die Analyse polare Verbindungen, biologischer sowie pH-sensitiver Proben
  • Maximales Füllvolumen 2 ml
  • 12 x 32 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
150µL MicroVials, Clear Solid Glass; GPI 8-425 thread finish; Standard opening
12 mm
12mm
200 μl
Conical, Fused Insert
150 μl
400 μL
32mm
Microvial
No
8 mm
klar
Glas
Fused Insert
200 ul
Konisch
Screw Cap
12/Pk.
8- 425mm
200 μl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 8-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde > 150μL MicroVials™, Clear Solid Glass; GPI 8-425 thread finish; Standard opening
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.