Learn More
Thermo Scientific™ 8mm-Septa für Autosampler-Fläschchen
Septa für 8-425 Gewindekappen werden aus PTFE, PTFE/Gummi oder PTFE/Silikon hergestellt und eignen sich für eine Vielzahl an Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ C4013-61
160.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12420138
  • 169.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ Septa für 8-425 Schraubgewindekappen werden aus PTFE, PTFE/Gummi oder PTFE/Silikon hergestellt und eigenen sich für eine Vielzahl an HPLC-, GC- und IC-Anwendungen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Septen mit PTFE-Scheibe sind chemisch inert
  • Septen aus PFTE/rotem Gummi sind eine wirtschaftliche Wahl für viele GC-Applikationen
  • PTFE/Silikon-Septen werden am häufigsten in HPLC- und IC-Applikationen verwendet
  • Vorgeschlitzte Septen lassen sich mit dünnen Nadeln leichter durchstechen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Septum für 8-425-Schraubverschlüsse
PTFE, Silikon
45° Shore
1000
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
8-425
Weiß
Ja
Kimble
1,5 mm
Septen
8-425-Schraubverschluss
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 8mm-Septa für Autosampler-Fläschchen > Hellbraunes Kimble™ PTFE/weißes Silikon
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.