Learn More
Thermo Scientific™ 8mm-Septa für Autosampler-Fläschchen
Septa für 8-425 Gewindekappen werden aus PTFE, PTFE/Gummi oder PTFE/Silikon hergestellt und eignen sich für eine Vielzahl an Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 8-ST101
125.50 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11981563
  • 139.00 CHF / 500 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Thermo Scientific™ Septa für 8-425 Schraubgewindekappen werden aus PTFE, PTFE/Gummi oder PTFE/Silikon hergestellt und eigenen sich für eine Vielzahl an HPLC-, GC- und IC-Anwendungen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Septen mit PTFE-Scheibe sind chemisch inert
  • Septen aus PFTE/rotem Gummi sind eine wirtschaftliche Wahl für viele GC-Applikationen
  • PTFE/Silikon-Septen werden am häufigsten in HPLC- und IC-Applikationen verwendet
  • Vorgeschlitzte Septen lassen sich mit dünnen Nadeln leichter durchstechen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Septum für 8-425-Schraubverschlüsse
PTFE, Silikon
Silikon/PTFE
500
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
8-425-Gewindekappe
Blau
Ja
30° Shore
1,0 mm
Septen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 8mm-Septa für Autosampler-Fläschchen >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.