Learn More
Thermo Scientific™ 8mm-Septa für Autosampler-Fläschchen
Septa für 8-425 Gewindekappen werden aus PTFE, PTFE/Gummi oder PTFE/Silikon hergestellt und eignen sich für eine Vielzahl an Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 8-ST144
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10701004
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Septa für 8-425 Schraubgewindekappen werden aus PTFE, PTFE/Gummi oder PTFE/Silikon hergestellt und eigenen sich für eine Vielzahl an HPLC-, GC- und IC-Anwendungen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Septen mit PTFE-Scheibe sind chemisch inert
  • Septen aus PFTE/rotem Gummi sind eine wirtschaftliche Wahl für viele GC-Applikationen
  • PTFE/Silikon-Septen werden am häufigsten in HPLC- und IC-Applikationen verwendet
  • Vorgeschlitzte Septen lassen sich mit dünnen Nadeln leichter durchstechen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Septum für 8-425-Schraubverschlüsse
PTFE, Silikon
20° Shore
1,4 mm
Septen
8-425-Schraubverschluss
Blau, Rot
Ja
500
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
8 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 8mm-Septa für Autosampler-Fläschchen >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.