Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Schraubverschlüsse für Autosamplerfläschchen
Erhältlich in zahlreichen Ausführungen passend zu Ihren Anwendungen. Vormontierte Verschlusskappen und Septen minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-660
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13111753
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ 8 mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen sind mit einem 8-425-Gewinde ausgestattet und in einem Sortiment an Ausführungen passend zu Ihren HPLC-, GC- oder IC-Anwendungen erhältlich. Praktische, vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Bereits montierte Verschlusskappen mit Septum sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung.
  • Kompatibel zu allen Target DP Vials
  • Bequemes Aufsetzen und Abnehmen mit nur einer halben Umdrehung
  • Verbund-Verschlusskappen besitzen ein PTFE/Silikon-Septum, das elektrolytisch mit der Verschlusskappe verbunden wurde. Hierdurch wird ein Durchdrücken des Septums bei Verwendung von Nadeln mit stumpfer Spitze in Highspeed-Autosamplern verringert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
No seal
rosa
No
leer
Schraubkappe, oben offen
Fläschchen mit 8-425 Schraubgewinde und Standardöffnung
8mm Open Top Screw Cap, flanged, 8-425 thread, 5.5mm hole
Polypropylen
2 ml
100
8mm
5.5 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 8-mm-Schraubverschlüsse für Autosamplerfläschchen > 8mm Empty Pink Cap with Flanged side, 100/pk
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.