Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Schraubverschlüsse für Autosamplerfläschchen
Erhältlich in zahlreichen Ausführungen passend zu Ihren Anwendungen. Vormontierte Verschlusskappen und Septen minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination.
Marke: Thermo Scientific™ C4013-98W
Beschreibung
Thermo Scientific™ 8 mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen sind mit einem 8-425-Gewinde ausgestattet und in einem Sortiment an Ausführungen passend zu Ihren HPLC-, GC- oder IC-Anwendungen erhältlich. Praktische, vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Oben offene Kappen zur Verwendung mit beliebigen 8 mm-Septen
- Verschlusskappen aus Phenolharz sind autoklavierbar und für Applikationen bei niedrigen Temperaturen geeignet
- Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Applikationen geeignet
- Geflanschte Verschlusskappen sind insbesondere für viele japanische Autosampler geeignet
- Das Kombo-Kit enthält je 200 schwarze, blaue, grüne, rote und gelbe Verschlusskappen mit Flansch
Spezifikation
No seal | |
Weiß | |
No Septum | |
8 mm |
PP, weiß, geflanscht für Shimadzu | |
Polypropylen | |
Oben offener Schraubverschluss mit Flansch | |
8-425-Schraubfläschchen mit Standardöffnung, geflanscht für Shimadzu |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.