Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Schraubverschlüsse für Autosamplerfläschchen
Erhältlich in zahlreichen Ausführungen passend zu Ihren Anwendungen. Vormontierte Verschlusskappen und Septen minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination.
Marke:  Thermo Scientific™ C4013-63W
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11909207
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ 8 mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen sind mit einem 8-425-Gewinde ausgestattet und in einem Sortiment an Ausführungen passend zu Ihren HPLC-, GC- oder IC-Anwendungen erhältlich. Praktische, vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Oben offene Verschlusskappen können mit jedem 8-mm-Septum verwendet werden
  • Phenolharz-Verschlusskappen sind autoklavierbar und für Applikationen bei niedrigen Temperaturen geeignet
  • Polypropylen-Verschlusskappen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Applikationen geeignet
  • KimLok™ Verschlusskappe/Septum-Einheiten haben einen eingegossenen Zentrierring, der ein Verschieben des Septums während der Injektion verhindert
  • Septum aus PTFE/rotem Gummi sind eine kostengünstige Lösung für viele GC-Applikationen
  • PTFE/Silikon-Septum werden am häufigsten in HPLC- und IC-Applikationen verwendet
  • Vorgeschlitztes Septum lässt sich leichter mit dünnen Nadeln durchstechen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Red/White
PTFE/Silicone
PTFE
2 ml
100
Oben offener Schraubverschluss mit Flansch
Fläschchen mit 8-425 Schraubgewinde und Standardöffnung
PP, weiß, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
Weiß
No
Rotes PTFE/weißes Silikon
1,30 mm
8 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 8-mm-Schraubverschlüsse für Autosamplerfläschchen > PP, weiß, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.