Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Einsätze für Autosampler
Klarglas- oder Polypropyleneinsätze für 8 mm-Autosamplerfläschchen in HPLC- und GC-Systemen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen mit 125 μl bis 200 μl Nutzvolumen erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ C4012-530P
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12470088
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Diese Klarglas- oder Polypropyleneinsätze für 8 mm-Autosamplerfläschchen in HPLC- und GC-Systemen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen mit 125 bis 200 μl Nutzvolumen erhältlich.
  • Pulled-Point-Einsätze sind eine kostengünstige Wahl für unkritische Applikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
125 µl Polyspring-Einsatz
Durchsichtig
Polypropylen
Precision-Point
Polyspring
29 mm
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
125 μl
5 mm
5 mm
175 μl
<2 μl
175 μl
100
Einsatz für Autosampler-Fläschchen
8-mm-HPLC-, GC Autosamplerfläschchen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 8-mm-Einsätze für Autosampler > 175 μl Polyspring, Precision-Point, Polypropylen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.