Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit montierten 8-mm-Klarglasfläschchen
Mit Komfort-Kits sparen Sie Zeit und verringern das Risiko von Kontaminationen. Jedes Komfort-Kit enthält 100 Fläschchen, vormontiert mit 100 Gewindekappen und Septa.
Marke:  Thermo Scientific™ C4013-492A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11965683
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko einer Kontamination mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 8-mm-Klarglasfläschchen. Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen, vormontiert mit 100 Gewindekappen und Septa. Sie sind verpackt in einer praktischen Verpackungsbox mit transparentem Deckel oder in kostengünstigen Polybeuteln.
    ?non-ascii?
  • Verpackt in praktischen Fläschchentabletts mit transparentem Deckel oder in preiswerten Polybeuteln
  • ?non-ascii?
  • Die Fläschchentabletts sind für eine einfache Lagerung stapelbar
  • ?non-ascii?
  • Sofern nicht anders angegeben, werden alle Verschlusskappen aus hochreinem Polypropylen hergestellt
  • ?non-ascii?
?non-ascii?
Lieferumfang:
?non-ascii?
100 Fläschchen mit aufgesetzten Verschlusskappen und Septen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
12 mm
Glas
2 ml
Fläschchen: C4013-1, Verschluss: C4013-74A
2 ml
Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung)
Montiertes Komfort-Kit mit Schraubfläschchen
Nein
5.5 mm
Klarglasfläschchen, schwarze Kappe aus Phenolharz, Septum aus rotem Polytetrafluorethylen (PTFE)/weißem Silikon; in Aufbewahrungsbox
Durchsichtig
No
Rotes PTFE/weißes Silikon
Storage Tray
Phenolharz
32 mm
8/425 mm
8/425 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit montierten 8-mm-Klarglasfläschchen > Klarglas; schwarze Kappe aus Phenolharz; Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon; in Aufbewahrungsbox
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.