Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit montierten 8-mm-Braunglasfläschchen
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Es enthält 100 Braunglasfläschchen, vormontiert mit 100 Gewindekappen und Septa.
54.14 CHF - 54.25 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe Schwarz
Farbe Bernsteinfarben
Material Glas, PTFE, Silikon
Volumen (metrisch) 2 ml
Septum Rotes PTFE/weißes Silikon
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Verschlussmaterial Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verschlussmaterial Preis Menge & Verfügbarkeit  
11975673
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4013-17A
Polypropylen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11975683
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4013-494A
Phenolharz Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko. Jedes Thermo Scientific™ Komfort-Kit mit 8 mm-Braunglasfläschchen enthält 100 Braunglasfläschchen, vormontiert mit 100 Schraubkappen und Septa. Sie sind verpackt in einer praktischen Verpackungsbox mit durchsichtigem Deckel oder in kostengünstigen Polybeuteln. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Verpackt in praktischen Fläschchentabletts mit transparentem Deckel oder in preiswerten Polybeuteln
  • Die Fläschchentabletts sind für eine einfache Lagerung stapelbar
  • Sofern nicht anders angegeben, werden alle Verschlusskappen aus hochreinem Polypropylen hergestellt
Inhalt: 
100 Fläschchen mit aufgesetzten Verschlusskappen und Septum
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Glas, PTFE, Silikon
Rotes PTFE/weißes Silikon
8-425
Bernsteinfarben
2 ml
100
Nein
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit montierten 8-mm-Braunglasfläschchen